missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzenthiol 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N01465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N01465G 5 g
N014625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N01465G Fournisseur TCI America Code fournisseur N01465G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1849-36-1
Formule moléculaire C6H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 155.171
Numéro MDL MFCD00007343
Clé InChI AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
PubChem CID 15809
SOURIRES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrobenzenethiol
Point de fusion 79 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 155.17
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DC1850000
TSCA Non