missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 4-(morpholinométhyl)benzoïque, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC29301DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC29301DA 1 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC29301DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC29301DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62642-62-0
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.256
Clé InChI QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
Nom de l’IUPAC Acide 4-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque
SOURIRES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 221.25
Pourcentage de pureté 97%