missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzylmagnésium, 0,25M en 2-MeTHF
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybenzylmagnesium chloride |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à l’humidité |
| Poids de formule | 180.92 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 0.25M in 2-MeTHF |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H302-H315-H318 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H225-H318-H315 Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye damage. Causes skin irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche