missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-iodoaniline, 99%

Numéro de catalogue. AC156610250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC156610250 25 g Bouteille en verre
AC156611000 100 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC156610250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 156610250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 540-37-4 | C6H6IN | 219,02 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 540-37-4
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.02
Clé InChI VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
Nom de l’IUPAC 4-iodoaniline
SOURIRES C1=CC(=CC=C1N)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Iodoaniline
Point de fusion 59,0 °C à 64,0 °C
Couleur Beige à brun-gris
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98,5% min (GC)
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire IC6H4NH2
Quantité 25 g
Beilstein 12,67
Indice de Merck 15,507
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : légèrement soluble. Autres solubilités : librement solubles dans l’alcool, le chloroforme et l’éther
Poids de formule 219.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
EINECSNumber 208-743-4

RUO – Usage réservé à la recherche