missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorothioanisole, 98%

Numéro de catalogue. AAA1102514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1102514 25 g
AAA1102506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1102514 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1102514

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 123-09-1 | C7H7ClS | 158,643 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 123-09-1
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.643
Numéro MDL MFCD00013643
Clé InChI KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
PubChem CID 31243
Nom de l’IUPAC 1-chloro-4-méthylsulfanylbenzène
SOURIRES CSC1=CC=C(C=C1)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chlorothioanisole
Densité 1.22
Point d’ébullition 223 °C
Point d’éclair 90 °C (194 °F)
Odeur Désagréable
Indice de réfraction 1.6
Quantité 25 g
Beilstein 2041509
Poids de formule 158.65
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H227-H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H227
Harmful if swallowed.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 204-600-5
RTECSNumber WQ3840000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche