missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-3-nitrophénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C15295G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C15295G 5 g
C152925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C15295G Fournisseur TCI America Code fournisseur C15295G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 610-78-6
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.552
Numéro MDL MFCD00043546
Clé InChI JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
PubChem CID 69127
Nom de l’IUPAC 4-chloro-3-nitrophénol
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloro-3-nitrophenol
Point de fusion 127 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 173.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline