missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2,2-diphénylbutyronitrile 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B133125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B133125G 25 g
B1331250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B133125G Fournisseur TCI America Code fournisseur B133125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39186-58-8
Formule moléculaire C16H14BrN
Poids moléculaire (g/mol) 300.199
Numéro MDL MFCD00001845
Clé InChI IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Point de fusion 70 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 300.20
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline