missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diméthoxybenzophénone 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0765500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0765500G 500 g
D076525G 25 g
D0765100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D0765500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D0765500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90-96-0
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00008404
Clé InChI RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
Nom de l’IUPAC bis(4-méthoxyphényl)méthanone
SOURIRES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Dimethoxybenzophenone
Point de fusion 145 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 242.27
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-1467
TSCA Non