missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Dibromo-p-terphényl″ 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D33721G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D33721G 1 g
D33725G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D33721G Fournisseur TCI America Code fournisseur D33721G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17788-94-2
Formule moléculaire C18H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 388.10
Numéro MDL MFCD00272889
Clé InChI VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dibromo-p-terphenyl, 4,4-dibromo-1,1':4',1-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, 4,4-dibromo, acmc-1c6h6, 1,4-bis 4-bromophenyl benzene, 4-bromo-4'-4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, 1∼4∼,3∼4∼-dibromo-1∼1∼,2∼1∼:2∼4∼,3∼1∼-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-p-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-1,1 inverted exclamation marka:4 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-terphenyl
PubChem CID 12455998
Nom de l’IUPAC 4-bromo-4'-(4-bromophényl)-1,1'-biphényle
SOURIRES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′′-Dibromo-p-terphenyl
Point de fusion 315 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 3152
Poids de formule 388.10
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline