missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phénylpyrazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P20635G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P20635G 5 g
P20631G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P20635G Fournisseur TCI America Code fournisseur P20635G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2458-26-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00159654
Clé InChI OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1h-pyrazole, 3-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-phenyl, pyrazole, 3-phenyl, 3-benzylpyrazole, 3-phenylpyrazol, phenylpyrazole, 3-phenyl-2h-pyrazole, chembl38876, 5-phenylpyrazole
PubChem CID 17155
Nom de l’IUPAC 5-phényl-1H-pyrazole
SOURIRES N1N=CC=C1C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Phenylpyrazole
Point de fusion 78 °C
Point d’ébullition 314 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 144.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UQ7950000
TSCA Non