missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-4-nitrotoluène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F05675G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F05675G 5 g
F056725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F05675G Fournisseur TCI America Code fournisseur F05675G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 446-34-4
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Numéro MDL MFCD00007053
Clé InChI WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
Nom de l’IUPAC 2-fluoro-4-méthyl-1-nitrobenzène
SOURIRES CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Point de fusion 54 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 98 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 155.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline