missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-4-méthoxyaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F06485G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F06485G 5 g
F064825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F06485G Fournisseur TCI America Code fournisseur F06485G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 366-99-4
Formule moléculaire C7H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.145
Numéro MDL MFCD00075040
Clé InChI LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
Nom de l’IUPAC 3-fluoro-4-méthoxyaniline
SOURIRES COC1=C(C=C(C=C1)N)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Point de fusion 82 °C
Point d’ébullition 135 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 141.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline