missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromothieno[3,2-b]thiophène 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromothieno[3,2-b]thiophene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 219.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |