missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B20375G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B20375G 5 g
B203725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B20375G Fournisseur TCI America Code fournisseur B20375G

Identifiants chimiques

CAS 2315-86-8
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Numéro MDL MFCD00143096
Clé InChI HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
Nom de l’IUPAC 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile
SOURIRES OC1=CC=C(C=C1Br)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 156°C
Quantité 5 g
Poids de formule 198.02
Pourcentage de pureté ≥95.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline