missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-époxytétrahydrofurane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E07955G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E07955G 5 g
E079525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E07955G Fournisseur TCI America Code fournisseur E07955G

Identifiants chimiques

CAS 285-69-8
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00800639
Clé InChI AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
PubChem CID 67511
Nom de l’IUPAC 3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane
SOURIRES C1OCC2OC12

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Liquide clair à 20 °C
Numéro UN 1993
Point d’ébullition 144°C
Poids de formule 86.09
Pourcentage de pureté ≥97.0% (GC)