missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-1 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D13935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D13935G 5 g
D139325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D13935G Fournisseur TCI America Code fournisseur D13935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5439-14-5
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.165
Numéro MDL MFCD00042798
Clé InChI XQIOBBHIEUGFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Captor H
PubChem CID 79500
Nom de l’IUPAC 3,4-dihydropyrido[1,2-a]pyrimidine-2-one
SOURIRES C1CN2C=CC=CC2=NC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 148.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline