missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide benzoïque 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T18695G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T18695G 5 g
T186925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T18695G Fournisseur TCI America Code fournisseur T18695G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1486-48-2
Formule moléculaire C28H24O5
Poids moléculaire (g/mol) 440.495
Numéro MDL MFCD00825832
Clé InChI NRCGMEJBEDWPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-Tribenzyloxybenzoic Acid
PubChem CID 11133969
Nom de l’IUPAC Acide benzoïque 3,4,5-tris (phénylméthoxy)
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=CC(=C2OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic Acid
Point de fusion 196 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 440.5
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline