missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phénoxyéthanol, BAKER™, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Emballage:
Bouteille en verre ambré à bouche étroite
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002085 500 mL Bouteille en verre ambré à bouche étroite
02002084 4 L Bouteille en verre ambré à bouche étroite
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02002085 Fournisseur Avantor Code fournisseur T31907

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une qualité de produits chimiques destinés à un usage en laboratoire

Identifiants chimiques

CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom de l’IUPAC 2-phénoxyéthanol
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)OCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Phenoxyethanol
Point d’éclair 121,00 °C
Emballage Bouteille en verre ambré à bouche étroite
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 1.11kg
Poids de formule 138.17