missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrobenzaldéhyde, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1150136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1150136 500 g
AAA1150114 25 g
AAA1150122 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1150136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1150136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 552-89-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol

Le 2-nitrobenzaldéhyde est utilisé comme matériau de départ en chimie synthétique. Il est utilisé comme intermédiaire lors de la synthèse du colorant indigo. Il est impliqué dans la préparation de colorants comme l’indigo carmin. De plus, il sert de groupe protecteur photoamovible utile et est utilisé dans la préparation de l’o-nitrophényléthylène glycol.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-Le nitrobenzaldéhyde est utilisé comme matériau de départ en chimie synthétique. Il est utilisé comme intermédiaire lors de la synthèse du colorant indigo. Il est impliqué dans la préparation de colorants comme l’indigo carmin. De plus, il sert de groupe protecteur photoamovible utile et est utilisé dans la préparation de l’o-nitrophényléthylène glycol.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.

Identifiants chimiques

CAS 552-89-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.121
Numéro MDL MFCD00007132
Clé InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nom de l’IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 43 °C à 46 °C
Point d’ébullition 153 °C (23 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 500 g
Beilstein 742624
Sensibilité Sensible à l’air et à la lumière
Indice de Merck 14,6587
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 151.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 209-025-3
RTECSNumber CU7300000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche