missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinoline-4-one 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M253750MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M253750MG 50 mg
M253710MG 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M253750MG Fournisseur TCI America Code fournisseur M253750MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 168425-64-7
Formule moléculaire C16H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 281.315
Numéro MDL MFCD10568147
Clé InChI BVRDQVRQVGRNHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10039361
Nom de l’IUPAC 2-morpholine-4-ylpyrimido[2,1-a]isoquinoline-4-one
SOURIRES C1COCCN1C2=CC(=O)N3C=CC4=CC=CC=C4C3=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one
Point de fusion 214 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 50 mg
Synonyme compound 401, 2-morpholino-4h-pyrimido 2,1-a isoquinolin-4-one, 2-morpholin-4-yl pyrimido 2,1-a isoquinolin-4-one, 2-morpholin-4-yl-pyrimido 2,1-a isoquinolin-4-one, 2-4-morpholinyl-4h-pyrimido 2,1-a isoquinolin-4-one, compound401, d0t0by, 2-morpholin-1-yl pyrimido 2,1-a isoquinolin-4-one
Poids de formule 281.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur