missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthoxybenzylamine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M08695ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M08695ML 5 mL
M086925ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M08695ML Fournisseur TCI America Code fournisseur M08695ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6850-57-3
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00008110
Clé InChI PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
Nom de l’IUPAC (2-méthoxyphényl)méthanamine
SOURIRES COC1=CC=CC=C1CN

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methoxybenzylamine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 127 °C
Quantité 5 mL
Numéro UN 2735
Poids de formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Liquide