missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H028525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H028525G 25 g
H0285100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H028525G Fournisseur TCI America Code fournisseur H028525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 83-72-7
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.155
Numéro MDL MFCD00001678
Clé InChI WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
Nom de l’IUPAC 4-hydroxynaphtalène-1,2-dione
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Quantité 25 g
Poids de formule 174.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0375
RTECSNumber QL8200000
TSCA Oui