missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Chlorométhyl)-3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C25325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C25325G 5 g
C253225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C25325G Fournisseur TCI America Code fournisseur C25325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chemical Identifiers

CAS 127337-60-4
Formule moléculaire C9H10Cl2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 276.08
Numéro MDL MFCD00800224
Clé InChI CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3-methyl-4-2,2,2-trifluoro-ethoxy-pyridine hcl, 2-chloromethyl-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine, hydrochloride, 2-chloromethyl-3-methyl-4-3-meyhoxylpropanoxyl pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine;hydrochloride, 2-chloromethyl-3-methyl-4-2,2,2-trifluoro-ethoxy-pyridine hydrochloride, 1-2-chloromethyl-3-methyl 4-pyridyloxy-2,2,2-trifluoroethane, chloride, pubchem14161, acmc-209bce
PubChem CID 16217647
Nom de l’IUPAC 2-(chlorométhyl)-3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine chlorhydrate
SOURIRES Cl.CC1=C(OCC(F)(F)F)C=CN=C1CCl

Specifications

Nom ou substance chimique 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine Hydrochloride
Point de fusion 214 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 276.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur