missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorobenzophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C1150500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C1150500G 500 g
C115025G 25 g
C1150100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. C1150500G Fournisseur TCI America Code fournisseur C1150500G

Identifiants chimiques

CAS 3-8-5162
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD00000558
Clé InChI VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 78838
Nom de l’IUPAC (2-chlorophényl)-phénylméthanone
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chlorobenzophenone
Point de fusion 46°C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 180°C
Quantité 500 g
Poids de formule 216.66
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber PC4945633
TSCA Yes