missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Bromométhyl)naphtalène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B15245G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B15245G 5 g
B152425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B15245G Fournisseur TCI America Code fournisseur B15245G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 939-26-4
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00004123
Clé InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nom de l’IUPAC 2-(bromométhyl)naphtalène
SOURIRES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(Bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 55 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 214 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 221.10
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline