missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-fluorotoluène, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1111214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1111214 25 g
AAA1111222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1111214 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1111214
Il en reste null

CAS : 452-63-1 | C7H6BrF | 189,027 g/mol

Le 2-bromo-5-fluorotoluène est utilisé pour produire d’autres produits chimiques. Il peut produire de l’acide 2-Bromo-5-fluoro-benzoïque. La réaction se produit avec le réactif KMnO4, le solvant H2O et d’autres conditions de chauffage.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 2-bromo-5-fluorotoluène est utilisé pour produire d’autres produits chimiques. Il peut produire de l’acide 2-Bromo-5-fluoro-benzoïque. La réaction se produit avec le réactif KMnO4, le solvant H2O et d’autres conditions de chauffage.

Solubilité
Difficile à mélanger.

Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.

Identifiants chimiques

CAS 452-63-1
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.027
Numéro MDL MFCD00017921
Clé InChI RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-méthylbenzène
SOURIRES CC1=C(C=CC(=C1)F)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-fluorotoluene
Densité 1.495
Point d’ébullition 169°C to 170°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 25 g
Beilstein 1859121
Renseignements sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de formule 189.03
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H226-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Hazard Class: 3; Packaging Group: III
EINECSNumber 207-203-5
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche