missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4'-méthylacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21075G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21075G 5 g
B210725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21075G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21075G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 619-41-0
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.074
Numéro MDL MFCD00000203
Clé InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
Nom de l’IUPAC 2-bromo-1-(4-méthylphényl)éthanone
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-4′-methylacetophenone
Point de fusion 53 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 159 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 213.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline