missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-benzoylbenzoïque 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B010325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B010325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B010325G Fournisseur TCI America Code fournisseur B010325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 85-52-9
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00002472
Clé InChI FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
Nom de l’IUPAC Acide 2-benzoylbenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Benzoylbenzoic Acid
Point de fusion 128 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 226.23
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0268
RTECSNumber DG3600000
TSCA Oui