missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7136019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S0994200MG 200 mg
S09941G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S0994200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur S0994200MG

Identifiants chimiques

CAS 1161009-89-7
Formule moléculaire C31H27BO2
Poids moléculaire (g/mol) 442.365
Clé InChI GPTMWZAAIQOCLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (9,9′-Spirobi[fluoren]-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9′-spirobi[fluorene]
PubChem CID 69676279
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyle-2-(9,9'-spirobi[fluorène]-4'-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C4=CC=CC=C4C5(C3=CC=C2)C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(9,9′-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Point de fusion 218°C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 442.37
Pourcentage de pureté ≥98.0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline