missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Hexadiyn-1,6-diol, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Hexadiyn-1,6-diol |
| Point de fusion | 110 °C à 114 °C |
| Formule linéaire | HOCH2C≡C-C≡CCH2OH |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1325 |
| Beilstein | 773791 |
| Poids de formule | 110.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H228 Flammable solid. |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P280-P370+P378q |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 221-210-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche