missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dinitrobenzaldéhyde, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dinitrobenzaldehyde |
| Point de fusion | 65 °C à 68 °C |
| Point d’ébullition | 190 °C (10 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1878706 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Indice de Merck | 14,3272 |
| Poids de formule | 196.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H341-H315-H319-H335 Suspected of causing genetic defects. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P261-P280-P281-P305+P351+P338-P405-P501a Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Use personal protective equipment as required. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 208-440-7 |
| RTECSNumber | CU5957000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche