missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichloroaniline, 99%

Numéro de catalogue. AAA1051836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1051836 500 g
AAA1051822 100 g
AAA1051830 250 g
AAA105180E 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AAA1051836 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1051836
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 554-00-7 | C6H5Cl2N | 162,013 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 554-00-7
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007661
Clé InChI KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzenamine, benzenamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloranilin, o,p-dichloroaniline, aniline, 2,4-dichloro, 2,4-dca, 2,4-dichlorophenylamine, 2,4-dichloro-phenylamine, unii-19ae42m6ws, 2,4-dichloranilin german
PubChem CID 11123
ChEBI CHEBI:46635
Nom de l’IUPAC 2,4-dichloroaniline
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4-Dichloroaniline
Point de fusion 59 °C à 63 °C
Densité 1.567
Point d’ébullition 242 °C
Point d’éclair 149 °C (300 °F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 386422
Poids de formule 162.02
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H301+H311+H331-H373-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H311-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: DICHLOROANILINES, SOLID
EINECSNumber 209-057-8
RTECSNumber BX2600000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche