missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Trichloroanisole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T08675G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T08675G 5 g
T086725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T08675G Fournisseur TCI America Code fournisseur T08675G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 87-40-1
Formule moléculaire C7H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 211.466
Numéro MDL MFCD00000588
Clé InChI WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6884
ChEBI CHEBI:19333
Nom de l’IUPAC 1,3,5-trichloro-2-méthoxybenzène
SOURIRES COC1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4,6-Trichloroanisole
Point de fusion 60 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 240 °C
Quantité 5 g
Synonyme 2,4,6-trichloroanisole, tyrene, trichloroanisole, 2,4,6-trichloro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-methoxy, methyl 2,4,6-trichlorophenyl ether, 2,4.6-trichloroanisole, anisole, 2,4,6-trichloro, anisole, 2,4,6-trichloro-8ci, benzene,1,3,5-trichloro-2-methoxy
Poids de formule 211.47
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline