missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,2-diméthylhexanoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D28095G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D28095G 5 g
D28091G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D28095G Fournisseur TCI America Code fournisseur D28095G

Identifiants chimiques

CAS 813-72-9
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00965097
Clé InChI YTTWDTVYXAEAJA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 163217
Nom de l’IUPAC Acide 2,2-diméthylhexanoïque
SOURIRES CCCCC(C)(C)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2-Dimethylhexanoic Acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 122°C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Synonyme 2,2-dimethyl-hexanoic acid, hexanoic acid,2,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexanoicacid, dimethylhexanoic acid, dimethyl-hexanoic acid, acmc-209plb, 2,2-dimethyl hexanoic acid, #, hexanoic acid, 2,2-dimethyl, yttwdtvyxaeaja-uhfffaoysa
Poids de formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC,T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0608
TSCA No