missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool 2-(2-bromophényl)ethyl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B35165G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B35165G 5 g
B351625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B35165G Fournisseur TCI America Code fournisseur B35165G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1074-16-4
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD00093566
Clé InChI ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
PubChem CID 2734089
Nom de l’IUPAC 2-(2-bromophényl)éthanol
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(2-Bromophenyl)ethyl Alcohol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 132 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 201.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide