missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,2-Bis(hydroxyméthyl)butyrique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B2038500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B2038500G 500 g
B203825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B2038500G Fournisseur TCI America Code fournisseur B2038500G

Identifiants chimiques

CAS 10097-02-6
Formule moléculaire C6H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00190088
Clé InChI JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-Dimethylolbutyric Acid
PubChem CID 3301396
Nom de l’IUPAC Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)butanoïque
SOURIRES CCC(CO)(CO)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric Acid
Point de fusion 112°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 148.16
Pourcentage de pureté ≥97.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-3817
TSCA Yes