missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Méthyl-2-(méthylsulfonyl)benzimidazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M28605G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M28605G 5 g
M28601G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M28605G Fournisseur TCI America Code fournisseur M28605G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 61078-14-6
Formule moléculaire C9H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.251
Clé InChI VDZVTXFWEKBHBV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640715
Nom de l’IUPAC 1-méthyl-2-méthylsulfonylbenzimidazole
SOURIRES CN1C2=CC=CC=C2N=C1S(=O)(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-2-(methylsulfonyl)benzimidazole
Point de fusion 134 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 210.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline