missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Éthyl-4-[(4-méthoxyphényl)ethynyl]benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E08065G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E08065G 5 g
E08061G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E08065G Fournisseur TCI America Code fournisseur E08065G

Identifiants chimiques

CAS 63221-88-5
Formule moléculaire C17H16O
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Numéro MDL MFCD00807428
Clé InChI YWDALJMLXXWXFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethylphenyl-2-4-methoxyphenyl acetylene, 4-4-ethylphenyl ethynyl anisole, 1-ethyl-4-2-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, benzene,1-ethyl-4-2-4-methoxyphenyl ethynyl, 1-2-4-ethylphenyl ethynyl-4-methoxybenzene, 4-methoxy-4'-ethyltolane, acmc-209ne1
PubChem CID 3952083
Nom de l’IUPAC 1-éthyl-4-[2-(4-méthoxyphényl)ethynyl]benzène
SOURIRES CCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(OC)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
Point de fusion 74°C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 153°C
Quantité 5 g
Poids de formule 236.31
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline