missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Éthyl-3-méthylimidazolium Thiocyanate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E07765G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E07765G 5 g
E077625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E07765G Fournisseur TCI America Code fournisseur E07765G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 331717-63-6
Formule moléculaire C7H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.246
Numéro MDL MFCD06798182
Clé InChI VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
Nom de l’IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium; Thiocyanate
SOURIRES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-3-methylimidazolium Thiocyanate
Point de fusion -6 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 169.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Liquide