missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-Bromoéthyle)benzène, 97%

Numéro de catalogue. AC218391000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC218391000 100 g Bouteille en verre
AC218390250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC218391000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 218391000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 585-71-7 | C8H9Br | 185,06 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 585-71-7
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Numéro MDL MFCD00000139
Clé InChI CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
Nom de l’IUPAC 1-bromoéthylbenzène
SOURIRES CC(C1=CC=CC=C1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique (1-Bromoethyl)benzene
CAS % minimum 96.0
CAS % maximal 100.0
Couleur Brun à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 94,0 °C (16,0 mmHg)
Point d’éclair 81 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,5593 à 1,5613
Formule linéaire C6H5CH(CH3)Br
Quantité 100 g
Beilstein 05, 355
Gravité spécifique 1.35
Poids de formule 185.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
EINECSNumber 209-560-2

RUO – Usage réservé à la recherche