missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-4-fluorobenzène, 99%

Numéro de catalogue. AAA1163036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1163036 500 g
AAA1163022 100 g
AAA116300E 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1163036 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1163036
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 460-00-4 | C6H4BrF | 175,00 g/mol

Le 1-bromo-4-fluorobénzene est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’agents antipsychotiques atypiques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: Le 1-bromo-4-fluorobénzene est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’agents antipsychotiques atypiques.

Solubilité
Soluble dans l’eau (0,14g/L).

Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.

Identifiants chimiques

CAS 460-00-4
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175.00
Numéro MDL MFCD00000342
Clé InChI AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-fluorobénzene
SOURIRES FC1=CC=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-4-fluorobenzene
Point de fusion -16 °C
Densité 1.604
Point d’ébullition 151 °C à 153 °C
Point d’éclair 60 °C (140 °F)
Odeur Aromatique
Indice de réfraction 1.527
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 774102
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau (0,14 g/L).
Poids de formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H312-H315-H319-H332-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H226-H332-H319
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 207-300-2
RTECSNumber CY9033750
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche