missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Boc-D-acide nipecotique, 97%

Numéro de catalogue. AAH5241614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5241614 25 g
AAH5241606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5241614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5241614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 163438-09-3 | C11H18NO4 | 228,27 g/mol

L’acide 1-Boc-D-nipecotique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide nipecotique 1-Boc-D est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 163438-09-3
Formule moléculaire C11H18NO4
Poids moléculaire (g/mol) 228.27
Numéro MDL MFCD02179173
Clé InChI NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
Synonyme r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
PubChem CID 643516
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Boc-D-nipecotic acid
Quantité 25 g
Beilstein 5539297
Nom de l’IUPAC (3R)-1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-3-carboxylique acide
Poids de formule 229.28
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche