missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-acétylpyrène, 97%

Numéro de catalogue. AAB2248388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2248388 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAB2248388 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2248388
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3264-21-9 | C18H12O | 244,293 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3264-21-9
Formule moléculaire C18H12O
Poids moléculaire (g/mol) 244.293
Numéro MDL MFCD00021663
Clé InChI KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
PubChem CID 96251
Nom de l’IUPAC 1-pyren-1-yléthanone
SOURIRES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Acetylpyrene
Point de fusion 86 °C à 89 °C
Quantité 2.5 g
Poids de formule 244.29
Pourcentage de pureté 97%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche