missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,8-Cinéole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0934500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0934500ML 500 mL
C093425ML 25 mL
C0934100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. C0934500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur C0934500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 470-82-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00167977
Clé InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
Nom de l’IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-oxabicyclo[2,2.2]octane
SOURIRES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,8-Cineole
Point de fusion 2 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 176 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (5)-0684
RTECSNumber OS9275000
TSCA Oui