Learn More
1,6-Hexanediol diacrylate, 99% (esters réactifs), stab. avec 90 ppm d’hydroquinone
Description
Le diacrylate de 1,6-hexanediol est utilisé comme monomère fonctionnel pour les polymères. Il agit comme un agent de réticulation entre les chaînes moléculaires des polymères. De plus, il est utilisé dans les adhésifs, les scellants, les revêtements alkydiques, les élastomères, les photopolymères et les encres pour améliorer l’adhérence, la dureté, l’abrasion et la résistance à la chaleur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,6-Hexanediol diacrylate |
| Nom Remarque | Stabilisé avec 90 ppm d’hydroquinone |
| Densité | 1.010 g/mL |
| Point d’éclair | >110 °C (>230 °F) |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (esters réactifs) |
| Quantité | 50 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement miscible avec de l’eau. |
| Poids de formule | 226.28 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H317-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H317 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 235-921-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche