missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Diphénylcarbohydrazide, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCD067025F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Emballage:
Sachet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
RDCD067025F 25 g Sachet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCD067025F Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCD067025F1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.282
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom de l’IUPAC 1,3-dianilinourea
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 5-Diphenylcarbohydrazide
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Couleur Rose-blanc à blanc
Emballage Sachet
Quantité 25 g
Niveau ACS
Forme physique Poudre cristalline