missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diisopropylbenzène, 96%
Description
Le 1,3-Diisopropylbenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide benzène-1,3,5-triphosphonique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-Diisopropylbenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide benzène-1,3,5-triphosphonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 4,33 mg/L à 25 °C.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Un matériau incompatible est un agent oxydant fort.
Le 1,3-Diisopropylbenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide benzène-1,3,5-triphosphonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 4,33 mg/L à 25 °C.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Un matériau incompatible est un agent oxydant fort.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diisopropylbenzene |
| Point de fusion | -63 °C |
| Densité | 0.856 |
| Point d’ébullition | 204 °C |
| Point d’éclair | 76 °C (170 °F) |
| Indice de réfraction | 1.489 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1905828 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau 4,33 mg/L à 25 °C. |
| Poids de formule | 162.27 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P280-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 202-773-1 |
| RTECSNumber | CZ6334000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche