missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Bis[4-(trifluorométhyl)phényl]thiourée 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B46115G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B46115G 5 g
B46111G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B46115G Fournisseur TCI America Code fournisseur B46115G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1744-07-6
Formule moléculaire C15H10F6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 364.309
Clé InChI ABYZUZQRUYXHCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19743454
Nom de l’IUPAC 1,3-bis[4-(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NC(=S)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 158 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 364.31
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline