missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T31351G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T31351G 1 g
T3135200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T31351G Fournisseur TCI America Code fournisseur T31351G

Identifiants chimiques

CAS 114233-80-6
Formule moléculaire C15H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.258
Clé InChI WVZIFQJSKQJHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-Tris(propargyloxy)benzene
PubChem CID 11630083
Nom de l’IUPAC 1,3,5-tris(prop-2-ynoxy)benzène
SOURIRES C#CCOC1=CC(=CC(=C1)OCC#C)OCC#C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene
Point de fusion 82°C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 240.26
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline