missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,3-Triméthyl-2-méthylène indoline 96,0+% TCI America™

Numéro de catalogue. T0879500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0879500ML 500 mL
T087925ML 25 mL
T0879100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. T0879500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T0879500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 118-12-7
Formule moléculaire C12H15N
Poids moléculaire (g/mol) 173.259
Numéro MDL MFCD00005813
Clé InChI ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
Nom de l’IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-méthylidéninindole
SOURIRES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Point de fusion -10 °C
Couleur Rouge
Point d’ébullition 248 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 3082
Poids de formule 173.26
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber NM1926500
TSCA Oui